Key Documents
206512
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-ethynylbenzene
97%
About This Item
Formula condensata:
HC≡CC6H4Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
64-67 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C8H5Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h1,3-6H
LTLVZQZDXQWLHU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-Bromo-4-ethynylbenzene was used in the synthesis of 1-bromo-4-(4′-tetrahydropyranyloxy-1′-ethynylphenyl)benzene.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Long TM and Swager TM.
Journal of Materials Chemistry, 12(12), 3407-3412 (2002)