Documenti
630268
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-ethynylbenzene
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4≡CH
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5640 (lit.)
P. eboll.
178-179 °C (lit.)
Densità
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C8H5Cl/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H
GRBJPHPMYOUMJV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
145.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62.78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
The terminal alkyne functionality has a wide range of applications including most recently the synthesis of spiropyran substituted 2,3-dicyanopyrazines and (±)-asteriscanolide, as well as conversion to enamines using resin-bound 2° amines.