840072P
Avanti
Soy Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 840072P, powder
Sinonimo/i:
L-α-lysophosphatidylcholine (Soy)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 2 × 100 mg (840072P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840072P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 840072P
Tipo di lipide
phospholipids
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)30-21-23(26)22-32-33(28,29)31-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
ASWBNKHCZGQVJV-HSZRJFAPSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)