L4129
L-α-lisofosfatidilcolina
≥99%, Type I, powder
Sinonimo/i:
1-acil-sn-glicero-3-fosfocolina, L-α-lisolecitina
Origine biologica
egg yolk
Livello qualitativo
Descrizione
zwitterionic
Tipo
Type I
Saggio
≥99%
Stato
powder
Colore
white
Gruppo funzionale
phospholipid
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
L-α-Lysophosphatidylcholine from egg yolk has been used:
- as a surfactant
- as a media supplement and in Staphylococcus aureus inhibition assay in dermatitis
- as a demyelinating agent for nerve
- as a component in sperm nuclei preparation buffer
Azioni biochim/fisiol
La lisofosfatidilcolina è un componente importante delle lipoproteine a bassa densità ossidate ed è stata implicata in diverse reazioni infiammatorie, inclusa l′aterosclerosi. Viene usata per demielinizzare i neuroni spinali e studiare i processi alla base della rimielinizzazione. Attiva la protein chinasi C, la MAP chinasi p38, la MAP chinasi p42 e la via della jun chinasi (JNK), oltre a stimolare la trascrizione di c-jun.
La lisofosfatidilcolina è un componente importante delle lipoproteine a bassa densità ossidate ed è stata implicata in diverse reazioni infiammatorie, inclusa l′aterosclerosi. Viene usata per demielinizzare i neuroni spinali e studiare i processi alla base della rimielinizzazione. Attiva la protein chinasi C, la MAP chinasi p38, la MAP chinasi p42 e la via della jun chinasi (JNK), oltre a stimolare la trascrizione di c-jun. La lisofosfatidilcolina si accumula durante l′ischemia cardiaca e può indurre aritmie disaccoppiando la comunicazione a livello della giunzione gap; inoltre può peggiorare il danno ischemico aumentando il carico di Na+ nei miociti cardiaci. Attiva anche i canali TREK1, TREK2 e TRAAK K+.
Qualità
Contains primarily palmitic and stearic acids.
Nota sulla preparazione
Prepared by the action of phospholipase A on egg L-α-phosphatidylcholine.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Christopher E McMurran et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(50), 25311-25321 (2019-11-20)
The microbiota is now recognized as a key influence on the host immune response in the central nervous system (CNS). As such, there has been some progress toward therapies that modulate the microbiota with the aim of limiting immune-mediated demyelination
Lauri J Lehto et al.
Frontiers in neuroscience, 11, 433-433 (2017-08-22)
In this work a new MRI modality entitled Relaxation Along a Fictitious Field in the rotating frame of rank 4 (RAFF4) was evaluated in its ability to detect lower myelin content in lysophosphatidyl choline (LPC)-induced demyelinating lesions. The lesions were
Isolation and demembranation of Xenopus sperm nuclei
Hazel JW and Gatlin JC
Cold Spring Harbor Protocols (2018)
RP-CARS: label-free optical readout of the myelin intrinsic healthiness
de Vito G, et al.
Optics Express, 22(11), 13733-13743 (2014)
Transplantation of human skin microbiota in models of atopic dermatitis
Myles IA, et al.
JCI insight, 1(10), 031712-031712 (2016)