Documenti fondamentali
62963
Sigma-Aldrich
L-α-Lysophosphatidylcholine
from soybean, ≥98.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
Sinonimo/i:
3-sn-Lysophosphatidylcholine, L-α-Lysolecithin
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51321705
NACRES:
NA.25
Origine biologica
soybean
Livello qualitativo
Descrizione
zwitterionic
Saggio
≥98.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
Concentrazione
10 mg/mL in chloroform
Densità
1.47 g/mL at 20 °C (lit.)
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Altre note
primarily C18 unsaturated fatty acids
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)