L2131
1-Stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
≥99%, powder
Sinonimo/i:
L-α-Lysophosphatidylcholine, stearoyl, Lysolecithin, stearoyl
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Colore
white
Gruppo funzionale
phospholipid
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C26H55NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)32-23-25(28)24-34-35(30,31)33-22-21-27(2,3)4/h25,28H,5-24H2,1-4H3,(H,30,31)
ARQYPVZFUYHQFR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
<li><strong>Plant-derived phenolics inhibit the accrual of structurally characterised protein and lipid oxidative modifications: </strong> Demonstrates the role of 1-Stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine in preventing oxidative modifications in cellular membranes, pertinent to drug delivery systems and cell signaling studies (Soler-Cantero et al., 2012).</li>
</ul>
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3