Documenti fondamentali
Y0001952
L-α-lisofosfatidilcolina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-acil-sn-glicero-3-fosfocolina, L-α-lisolecitina
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
lysophosphatidylcholine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Lysophosphatidylcholine from soya bean EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Azioni biochim/fisiol
La lisofosfatidilcolina è un importante componente delle lipoproteine a bassa densità ossidate ed è stata implicata in varie reazioni infiammatorie, tra cui l′aterosclerosi. Viene adoperata per demielinizzare i neuroni spinali e studiare i processi alla base della rimielinizzazione. Attiva la via della protein-chinasi C, della MAP chinasi p38, della MAP chinasi p42 e della chinasi jun (JNK) e stimola la trascrizione di c-jun.
La lisofosfatidilcolina è un importante componente delle lipoproteine a bassa densità ossidate ed è stata implicata in varie reazioni infiammatorie, tra cui l′aterosclerosi. Viene adoperata per demielinizzare i neuroni spinali e studiare i processi alla base della rimielinizzazione. Attiva la via della protein-chinasi C, della MAP chinasi p38, della MAP chinasi p42 e della chinasi jun (JNK) e stimola la trascrizione di c-jun. La lisofosfatidilcolina si accumula durante l′ischemia cardiaca e può indurre delle aritmie mediante il disaccoppiamento della comunicazione delle giunzioni gap. Inoltre, aumenta il danno ischemico rafforzando la carica di Na+ nei miociti cardiaci. Attiva anche i canali TREK1, TREK2 e TRAAK K+.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)