Documenti fondamentali
P5638
Sigma-Aldrich
L-α-fosfatidilcolina
from soybean, Type II-S, 14-29% choline basis
Sinonimo/i:
1,2-diacil-sn-glicero-3-fosfocolina, 3-sn-fosfatidilcolina, L-α-lecitina, Azolectina, PC
About This Item
Numero CAS:
Beilstein:
5209585
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Origine biologica
soybean
Livello qualitativo
Tipo
Type II-S
Stato
powder or solid
Concentrazione
14-29% (choline)
Gruppo funzionale
phospholipid
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Descrizione generale
P5638 è un estratto grezzo di fosfolipidi dei semi di soia.
I lotti tipici di fosfatidilcolina purificata da semi di soia hanno un contenuto di acidi grassi di circa il 13% di C16:0 (palmitico), il 4% di C18:0 (stearico), il 10% di C18:1 (oleico), il 64% di C18:2 (linoleico) e il 6% di C18:3 (linolenico) con il contributo in percentuali minori di altri acidi grassi. Su questa base si calcola un peso molecolare medio di circa 776.
La fosfatidilcolina purificata è solubile in cloroformio ed etanolo.
Tra gli altri componenti fosfolipidici importanti vi sono la fosfatidiletanolamina e gli inositolfosfatidi. Possono essere presenti altri fosfolipidi e lipidi neutri come trigliceridi, tocoferoli e steroli, oltre ai carboidrati.
È stata pubblicata una procedura per la determinazione della quantità di ossidazione della fosfatidilcolina dell′uovo in una preparazione liposomica attraverso la misurazione dell′indice di ossidazione. L′indice di ossidazione è il rapporto tra l′assorbanza a 233 nm e l′assorbanza a 215 nm. La lunghezza d′onda della seconda è stata scelta poiché il carbonile dell′acido grasso contribuisce poco all′assorbanza a questa lunghezza d′onda, consentendo di seguire la legge di Beer.′
È stato pubblicato un metodo per determinare il contenuto in colina.
Azioni biochim/fisiol
La fosfatidilcolina è il principale fosfolipide di membrana nelle cellule eucariotiche. Oltre a essere il principale componente strutturale delle membrane cellulari, la fosfatidilcolina ha un ruolo di serbatoio di diversi messaggeri lipidici. È la fonte dei lipidi bioattivi lisofosfatidilcolina, acido fosfatidico, diacilglicerolo, lisofosfatidilcolina, fattore attivante le piastrine e acido arachidonico.
La fosfatidilcolina è usata per la preparazione di sospensioni vescicolari, comunemente dette liposomi, o come monostrati. La formazione di monostrati è stata ottenuta con una soluzione all′1% di fosfatidilcolina di semi di soia in esano.
Le variazioni indotte dalla valinomicina nei potenziali di membrana dei globuli rossi e delle sospensioni di vescicole di fosfolipidi (fosfatidilcolina da rosso d′uovo e colesterolo) sono state misurate con coloranti a base di cianina con carica positiva che fornivano una risposta fluorimetrica alla variazione di potenziale.
La rodopsina purificata è stata incorporata nelle vescicole di fosfatidilcolina di semi di soia.
Una dei principali fosfolipidi strutturali del cervello, costituisce il 15% circa dei lipidi totali; localizzata soprattutto nella materia grigia.
Qualità
P5638 è un estratto grezzo di soia che contiene molti altri lipidi.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Soy PC (40%) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
341602G
Soy PC (40%)
vibrant-m
Y0001950
Fosfatidilcolina (soia)
Soy PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840054P
Soy PC
Soy PC (95%) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
441601G
Soy PC (95%)
Soy Extract Polar Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
541602P
Soy Extract Polar
R Cassia-Moura et al.
Journal of theoretical biology, 206(2), 235-241 (2000-09-01)
Dynamic activation of ion channels formed by colicin Ia incorporated into a planar bilayer lipid membrane (BLM) was investigated by the voltage clamp technique using different step voltage stimuli. We have demonstrated a critical resting interval, Deltat(c), between two identical
The detection of oxidation in liposome preparations.
R A Klein
Biochimica et biophysica acta, 210(3), 486-489 (1970-09-08)
Ruchika Bajaj et al.
MicrobiologyOpen, 5(5), 738-752 (2016-05-12)
The FtsEX:PcsB complex forms a molecular machine that carries out peptidoglycan (PG) hydrolysis during normal cell division of the major respiratory pathogenic bacterium, Streptococcus pneumoniae (pneumococcus). FtsX is an integral membrane protein and FtsE is a cytoplasmic ATPase that together
P M Guy et al.
Biochemistry, 29(30), 6954-6964 (1990-07-31)
The intrinsic tryptophan fluorescence of the alpha subunit of transducin (alpha T) has been shown to be sensitive to the binding of guanine nucleotides, with the fluorescence being enhanced by as much as 2-fold upon the binding of GTP or
Austin J Rice et al.
The Journal of biological chemistry, 288(29), 21228-21235 (2013-05-28)
In bacteria, ATP-binding cassette (ABC) transporters are vital for the uptake of nutrients and cofactors. Based on differences in structure and activity, ABC importers are divided into two types. Type I transporters have been well studied and employ a tightly