541601G
Avanti
L-α-Phosphatidylcholine
20% (Soy), Avanti Polar Lipids
Sinonimo/i:
L-α-Phosphatidylcholine, 20% (Soy), (Soy Total Lipid Extract)
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Soy PC (20%), Avanti Research™ - A Croda Brand
Forma fisica
granular
Confezionamento
pkg of 1 × 50 g (541601G-50g)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
phosphoglycerides
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- in the preparation of liposomes
- for fluorescence studies
- for in vitro transcription and cell-free synthesis
- for membrane permeabilization, light scattering and electron microscopy studies
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available