P3190
TWEEN® 65
Sinonimo/i:
Polyoxyethylenesorbitan Tristearate
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
non-ionic
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Composizione
Stearic acid, ≥40% (balance primarily palmitic acid)
Concentrazione
≥35% (palmitic acid, GC)
tecniche
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein purification: suitable
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
300.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
149.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves