Documenti fondamentali
P7115
Sigma-Aldrich
1,2-Dipalmitoylphosphatidylinositol 4,5-diphosphate triammonium salt
≥98%, solid
Sinonimo/i:
1,2-Dipalmitoyl-L-α-phosphatidyl-D-myo-inositol 4,5-bisphosphate triammonium salt, L-α-Phosphatidyl-(1,2-dipalmitoyl)-D-myo-inositol 4,5-bisphosphate triammonium salt, PI(4,5)P2 (dipalmitoyl) triammonium salt, Phosphatidylinositol-4,5-diphosphate C-16 triammonium salt, PtdIns(4,5)P2 (dipalmitoyl) triammonium salt
About This Item
Formula condensata:
(C41H78O19P3)-3(NH4+)3
Peso molecolare:
1022.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
solid
Solubilità
DMSO: soluble >10 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]1OP(OC[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)(O)=O.N.N.N
InChI
1S/C41H81O19P3.3H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(42)55-31-33(57-35(43)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)32-56-63(53,54)60-39-36(44)37(45)40(58-61(47,48)49)41(38(39)46)59-62(50,51)52;;;/h33,36-41,44-46H,3-32H2,1-2H3,(H,53,54)(H2,47,48,49)(H2,50,51,52);3*1H3/t33-,36-,37+,38+,39-,40-,41-;;;/m1.../s1
VYFVZCYVYQYDCN-QNYQTKJTSA-N
Azioni biochim/fisiol
Diphosphorylated phosphatidylinositol that may be hydrolyzed by PI-specific phospholipase C to generate IP3 and DAG.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
T F Franke et al.
Science (New York, N.Y.), 275(5300), 665-668 (1997-01-31)
The regulation of the serine-threonine kinase Akt by lipid products of phosphoinositide 3-kinase (PI 3-kinase) was investigated. Akt activity was found to correlate with the amount of phosphatidylinositol-3,4-bisphosphate (PtdIns-3,4-P2) in vivo, and synthetic PtdIns-3,4-P2 activated Akt both in vitro and