Documenti fondamentali
840042C
Avanti
Liver PI
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
L-α-phosphatidylinositol (Liver, Bovine) (sodium salt)
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (840042C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (840042C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (840042C-100mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
10 mg/mL (840042C-10mg)
10 mg/mL (840042C-25mg)
25 mg/mL (840042C-100mg)
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)OP([O-])(OC[C@@]([H])(COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C47H83O13P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(49)59-39(38-58-61(55,56)60-47-45(53)43(51)42(50)44(52)46(47)54)37-57-40(48)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17,19,22,24,28,30,39,42-47,50-54H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3,(H,55,56);/q;+1/p-1/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;/t39-,42?,43-,44?,45?,46?,47-;/m1./s1
NHSOICFDOXKHEC-ZGISKSNKSA-M
Descrizione generale
Liver PI is a natural phosphatidylinositol. Phosphatidylinositol (PI) is a phosphoglyceride, that has an inositol head group. It is a vital phospholipid component of the plasma membrane.
Applicazioni
Liver PI has been used for the preparation of liposomes.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840042C-100mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840042C-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840042C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
18:1 PS (DOPS) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840035C
18:1 PS (DOPS)
Brain SM Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
860062C
Brain SM
Egg PE Avanti Research™ - A Croda Brand 840021C
Avanti
840021C
Egg PE
18:1 PI Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850149P
18:1 PI
Liver Lyso PI Avanti Research™ - A Croda Brand 850091P, powder
Avanti
850091P
Liver Lyso PI
18:1 PA Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840875C
18:1 PA
18:1 (Δ9-Cis) PG Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840475C
18:1 (Δ9-Cis) PG
Heart CA Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840012C
Heart CA
Molecular Mechanisms Of Drug Action (2000)
Cell Biology (2007)
Ruzica Bago et al.
The Biochemical journal, 463(3), 413-427 (2014-09-02)
The Vps34 (vacuolar protein sorting 34) class III PI3K (phosphoinositide 3-kinase) phosphorylates PtdIns (phosphatidylinositol) at endosomal membranes to generate PtdIns(3)P that regulates membrane trafficking processes via its ability to recruit a subset of proteins possessing PtdIns(3)P-binding PX (phox homology) and
Determination of VPS34/PIK3C3 Activity in vitro Utilising 32P-gammaATP
Munson MJ and Ganley IG
Bio-protocol, 6(16) (2016)
Eric S Melby et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(36), 10793-10805 (2018-08-14)
Molecular understanding of the impact of nanomaterials on cell membranes is critical for the prediction of effects that span environmental exposures to nanoenabled therapies. Experimental and computational studies employing phospholipid bilayers as model systems for membranes have yielded important insights
Global Trade Item Number
SKUGTIN
840042C-10MG4061835351473
840042C-100MG4061835351466
840042C-25MG4061835351480