Documenti fondamentali
840875C
Avanti
18:1 PA
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); DOPA; PA(18:1(9Z)/18:1(9Z))
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H72O8PNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
722.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Descrizione
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform solution
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (840875C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (840875C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (840875C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840875C-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
10 mg/mL (840875C-25mg)
25 mg/mL (840875C-1g)
25 mg/mL (840875C-200mg)
25 mg/mL (840875C-500mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na].[P](=O)(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)(O)O
InChI
1S/C39H73O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,37H,3-16,21-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/b19-17-,20-18-;/t37-;/m1./s1
KHDHADSEKGCPKW-ZBFGHDQJSA-N
Descrizione generale
18:1 PA (1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)) is a sodium salt of modified lipid which has phosphatidic acid group as the backbone.
Applicazioni
18:1 PA (1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)) has been used:
  • as a synthetic standard to identify the position of PA after iodine staining in phosphatidic acid assay by thin-layer chromatography (TLC)
  • as a lipid standard in the optimization of the liquid chromatography−mass spectrometry (LC-MS) method conditions
  • as a lipid standard in radiolabeling analysis of phospholipids
Azioni biochim/fisiol
Phosphatidic acid (PA) serves as a lipid messenger. It plays a key role in mammalian target of rapamycin (mTOR) signaling.
Confezionamento
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (840875C-1g)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840875C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840875C-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840875C-500mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
18:0 PA Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
830865P
18:0 PA
14:0 PA 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Avanti
830845P
14:0 PA
16:0-18:1 PA 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Avanti
840857C
16:0-18:1 PA
Egg PA Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840101P
Egg PA
18:1 Liss Rhod PE Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
810150C
18:1 Liss Rhod PE
Shutao Guo et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 174, 137-142 (2013-11-28)
The poor solubility of cisplatin (CDDP) often presents a major obstacle in the formulation of CDDP in nanoparticles (NPs) by traditional methods. We have developed a novel method for synthesizing CDDP NPs taking advantage of its poor solubility. By mixing
Zhenping Cao et al.
Nature communications, 10(1), 5783-5783 (2019-12-21)
The gut microbiota represents a huge community of microorganisms that play essential roles in immune modulation and homeostasis maintenance. Microbiota transplantation is an important approach to prevent and treat disease as it can inhibit pathogen colonization and positively modulate bacterial
Shireesha Sankella et al.
The Journal of biological chemistry, 289(8), 4762-4777 (2014-01-16)
In this study we examined the role of phosphatidic acid (PA) in hepatic glucose production (HGP) and development of hepatic insulin resistance in mice that lack 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 2 (AGPAT2). Liver lysophosphatidic acid and PA levels were increased ∼2- and
Taylor E Miller et al.
Biology open, 6(2), 176-186 (2016-12-25)
The removal of mRNA transcript poly(A) tails by 3'→5' exonucleases is the rate-limiting step in mRNA decay in eukaryotes. Known cellular deadenylases are the CCR4-NOT and PAN complexes, and poly(A)-specific ribonuclease (PARN). The physiological roles and regulation for PARN is
Xinhui Sun et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 14(5), 721-731 (2015-01-16)
It had been known for decades that primordial follicles in mammalian ovaries are assembled with definite numbers and represent the ovarian reserve throughout the reproductive life. Intra-oocyte PI3K/mTOR pathways have been indicated to play a central role on the activation