480819
(R)-(+)-Glycidol
97%, optical purity ee: 98% (GLC)
Sinonimo/i:
(R)-(+)-Oxirane-2-methanol
Saggio
97%
Attività ottica
[α]23/D +15°, neat
Purezza ottica
ee: 98% (GLC)
Impurezze
<3% dichloromethane
Indice di rifrazione
n20/D 1.43 (lit.)
P. eboll.
56-57 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.116 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2/t3-/m1/s1
CTKINSOISVBQLD-GSVOUGTGSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- heteroarylpropane-2,3-diols, useful for combinatorial oligomer synthesis
- enantiomerically pure (2S,3S)- and (2S,3R)-threoninol and -hydroxyphenylalaninol
- 2-amino-1,4-anhydro-pentitol and 3-amino-1,5-anhydro-4-deoxy-hexitol with the arabino configuration
- (S)-4-tosyloxymethyl-2-oxazolidinone, required for the synthesis of protected amino alcohol derivatives
- 1-(S)-[3-hydroxy-2-(phosphonomethoxy)propyl]cytosine [(S)-HPMPC]
- chiral building block used to construct an epoxyvinyl iodide intermediate in a synthesis of a furanocembrane, a marine natural product
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Self-react. C - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.