G005030
GC Analysis of Glycidol Enantiomers on Astec® CHIRALDEX™ A-TA
suitable for GC
About This Item
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Parametri analitici
column: Astec CHIRALDEX A-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73003AST)
oven: 65 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
sample: peak 1: R(+)-glycidol
peak 2: S(-)-glycidol
applicazioni
chemicals and industrial polymers
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analita
Descrizione
(R)-(+)-Glycidol, purum, ≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
(S)-(−)-Glycidol, 97%, optical purity ee: 98% (GLC)
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)