540072
(R)-(−)-Epichlorohydrin
99%
Sinonimo/i:
(R)-(−)-2-(Chloromethyl)oxirane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.29 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
10 mmHg ( 16.6 °C)
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D −34°, c = 1 in methanol
Purezza ottica
ee: 98% (GLC)
Temp. autoaccensione
772 °F
Limite di esplosione
21 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. eboll.
114 °C (lit.)
Densità
1.180 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC[C@H]1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/t3-/m0/s1
BRLQWZUYTZBJKN-VKHMYHEASA-N
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?