540080
(S)-(+)-Epichlorohydrin
98%
Sinonimo/i:
(S)-(+)-2-(Chloromethyl)oxirane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.2 (vs air)
Tensione di vapore
12.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +35°, c = 1 in methanol
Purezza ottica
ee: 97% (GLC)
Temp. autoaccensione
1421 °F
Limite di esplosione
21 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. ebollizione
92-93 °C/360 mmHg (lit.)
Densità
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ether
Stringa SMILE
ClC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/t3-/m1/s1
BRLQWZUYTZBJKN-GSVOUGTGSA-N
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)