Documenti fondamentali
E1101
Sigma-Aldrich
Epifluorohydrin
98%
Sinonimo/i:
1,2-Epoxy-3-fluoropropane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5FO
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.368 (lit.)
P. ebollizione
85-86 °C (lit.)
Densità
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FCC1CO1
InChI
1S/C3H5FO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
OIFAHDAXIUURLN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)