540064
(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol
97%, optical purity ee: 97% (GLC)
Sinonimo/i:
(S)-α-Glycerol chlorohydrin
Saggio
97%
Purezza ottica
ee: 97% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.480 (lit.)
P. ebollizione
213 °C (lit.)
Densità
1.322 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
hydroxyl
Stringa SMILE
OC[C@H](O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/t3-/m1/s1
SSZWWUDQMAHNAQ-GSVOUGTGSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?