107271
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol
98%
Sinonimo/i:
α-Chlorohydrin, α-Glycerol chlorohydrin, α-Monochlorohydrin, 3-MCPD
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.04 mmHg ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.480 (lit.)
P. ebollizione
213 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
Densità
1.322 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
hydroxyl
Stringa SMILE
OCC(O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
SSZWWUDQMAHNAQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Kidney, Testes
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?