418110
Isobutirraldeide
redistilled, ≥99.5%
Sinonimo/i:
2-metilpropanale, 2-metilpropionaldeide
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
66 mmHg ( 4.4 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
384 °F
Limite di esplosione
10 %, 25 °F
2 %, 32 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.374 (lit.)
P. ebollizione
63 °C (lit.)
Punto di fusione
−65 °C (lit.)
Solubilità
60 g/L at 25 °C
Densità
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-11.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-24 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?