418102
Butyraldehyde
purified by redistillation, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Butanal
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
90 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
390 °F
Purificato mediante
redistillation
Limite di esplosione
12.5 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.380 (lit.)
P. ebollizione
75 °C (lit.)
Punto di fusione
−96 °C (lit.)
Densità
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Organolettico
pungent
Stringa SMILE
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Reductive amination of various nitroarene derivatives to synthesize mono-N-alkylated aniline derivatives.
- Ionic liquid-catalyzed Knoevenagel condensation with active methylene compounds to synthesize substituted electrophilic alkenes.
- NiCl2-catalyzed synthesis of α-aminonitriles by reacting with amines and trimethylsilyl cyanides.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
<50.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
< 10 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?