27980
Crotonaldehyde, mixture of cis and trans
ratio of cis- and trans-isomers (~1:20), ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
2-Butenal, mixture of cis and trans
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
contiene
~0.1% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
~1% H2O as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.437
P. ebollizione
101-102 °C (lit.)
Densità
0.853 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C=C\C=O
InChI
1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h2-4H,1H3/b3-2+
MLUCVPSAIODCQM-NSCUHMNNSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- In the manufacturing of sorbic acid that are widely employed as food preservatives to avoid the food spoilage by microorganisms.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?