Documenti fondamentali
8.02667
Sigma-Aldrich
Crotonaldehyde
(mixture of isomers) for synthesis
Sinonimo/i:
2-Butenal
About This Item
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
24 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
230 °C
Potenza
80 mg/kg LD50, oral (rat)
128-324 mg/kg LD50, skin (rabbit)
Limite di esplosione
2.1-15.5 % (v/v)
P. eboll.
104 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-74 °C
Temp. transizione
flash point 13 °C
Solubilità
181 g/L
Densità
0.85 g/cm3 at 20 °C
Descrizione generale
mixture of isomers for synthesis
Applicazioni
Crotonaldehyde (mixture of isomers) for synthesis. CAS 4170-30-3, molar mass 70.09 g/mol.
Stoccaggio e stabilità
Store below +30°C.
Risultati analitici
Assay (GC, area%):≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):0.851 - 0.853
Identity (IR):passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C