Key Documents
57328-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
DVB/CAR/PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
Sinonimo/i:
StableFlex FIBRA SPME 1CM PK3, MANUALE, 50/30 UM DVB/CARBOXEN-PD
About This Item
Codice UNSPSC:
41115724
NACRES:
NB.21
product name
Gruppo in fibra SPME divinilbenzene/carbossene/polidimetilsilossano (DVB/CAR/PDMS), needle size 24 ga, for use with manual holder
Materiali
StableFlex fiber
plain gray hub
Livello qualitativo
Misura ago
24 ga
Confezionamento
pk of 3
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
DVB/CAR/PDMS coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
for use with manual holder
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Ci impegniamo a fornire prodotti verdi alternativi che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo è un prodotto specifico per la tecnica di microestrazione in fase solida (SPME) La microestrazione in fase solida (SPME) è una delle tecnologie verdi di preparazione del campione per l′analisi, in quanto è una tecnica di estrazione che non richiede solventi e le fibre SPME sono riutilizzabili; in più, produce una quantità minima di scarti e per questo rispecchia i principi “Prevenzione” e “Solventi e ausiliari più sicuri”. Per maggiori informazioni, fate clic qui.
Applicazioni
Composti odorosi
Altre note
L′aspetto può variare. Sulla fibra possono comparire dei punti più scuri, che non avranno alcun effetto sulle prestazioni.
Nota a piè di pagina
Rivestimento legato a un nucleo interno di silice fusa flessibile, con il risultato di un rivestimento più adatto su una fibra meno fragile. Può esserci una leggera differenza nella selettività dell′estrazione rispetto allo stesso rivestimento su un nucleo interno di silice fusa standard.
Note legali
StableFlex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Edgar Amavizca et al.
Scientific reports, 7, 41310-41310 (2017-02-02)
Remote effects (occurring without physical contact) of two plant growth-promoting bacteria (PGPB) Azospirillum brasilense Cd and Bacilus pumilus ES4 on growth of the green microalga Chlorella sorokiniana UTEX 2714 were studied. The two PGPB remotely enhanced the growth of the
Helena M Leal et al.
Scientific reports, 7(1), 17965-17965 (2017-12-23)
Anecdotes related to preferential mosquito bites are very common, but to date there is no complete explanation as to why one out of two people systematically receives more mosquito bites than the other when both are equally accessible. Here we
Odimar Z Zanardi et al.
Scientific reports, 8(1), 455-455 (2018-01-13)
Under laboratory conditions, mating activity in Asian citrus psyllid (ACP) started 4 days after emergence, peaked at day 7, and showed a clear window of activity starting 8 h into the photophase and extending through the first hour of the scotophase.
Sanja Risticevic et al.
Journal of chromatography. A, 1251, 208-218 (2012-07-10)
Metabolomics currently represents one of the fastest growing high-throughput molecular analysis platforms that refer to the simultaneous and unbiased analysis of metabolite pools constituting a particular biological system under investigation. In response to the ever increasing interest in development of
Sílvia M Rocha et al.
Journal of chromatography. A, 1252, 155-163 (2012-07-11)
Metabolomics represents an emerging issue that can aid in the diagnosis and/or prognosis of different diseases. Metabolomic study of urine is particularly interesting as it can be on the base of the developing of new faster and non-invasive methodologies. In
Articoli
A sensitive, quantitative, and reproducible SPME-GC/MS procedure was developed by Supelco for the extraction of phthalate esters from oily food matrices, such as the flavored oils included with ramen noodle kits.
Protocolli
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
Separation of 2-Ethyl-3-methylpyrazine; 1-Methylpyrrole; 2,3-Dimethylpyrazine; 2,5-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Diethylpyrazine; 2-Methylpyrazine; Carbon disulfide; Dimethyl disulfide; 2,6-Dimethylpyrazine
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEMostra di più