111333
Dipropyl ether
≥99%
Sinonimo/i:
Propyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
55 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.380 (lit.)
P. ebollizione
88-90 °C (lit.)
Punto di fusione
−123 °C (lit.)
Solubilità
H2O: slightly soluble
alcohols: soluble
diethyl ether: soluble
Densità
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
CCCOCCC
InChI
1S/C6H14O/c1-3-5-7-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
POLCUAVZOMRGSN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-28 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?