38270
Diisopropyl ether
puriss. p.a., ≥98.5% (GC)
Sinonimo/i:
Isopropyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
120 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥98.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
827 °F
contiene
~0.001% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Limite di esplosione
1-21 %, 100 °F
tecniche
GC/GC: suitable
Impurezze
≤0.001% peroxides (as H2O2)
≤0.005% free acid (as C2H5COOH)
≤0.1% water
≤0.5% isopropanol (GC)
Residuo dopo evaporazione
≤0.002%
Indice di rifrazione
n20/D 1.367 (lit.)
n20/D 1.368
P. ebollizione
68-69 °C (lit.)
Punto di fusione
−85 °C (lit.)
Densità
0.724 g/mL at 20 °C
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Stringa SMILE
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-20.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-29 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?