Documenti fondamentali
632384
Sigma-Aldrich
Diisopropyl-13C6 ether
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
Isopropyl-13C6 ether
About This Item
Formula condensata:
[(13CH3)213CH]2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
P. ebollizione
68-69 °C (lit.)
Densità
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[13CH3][13CH]([13CH3])O[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
ZAFNJMIOTHYJRJ-IDEBNGHGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
8.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-13 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)