179272
Dietiletere
≥97.5%, contains BHT as stabilizer
Sinonimo/i:
Etere, Etil etere
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Dietiletere,
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
28.5 psi
Saggio
≥97.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
320 °F
contiene
BHT as stabilizer
Limite di esplosione
36.5 %
Impurezze
2% ethyl alcohol
Indice di rifrazione
n20/D 1.3530 (lit.)
P. ebollizione
34.6 °C (lit.)
Punto di fusione
−116 °C (lit.)
Densità
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Oxidation of secondary alcohols into ketones.
- Preparation of pentablock copolymer PAE-PCL-PEG-PCL-PAE [PAE = poly(β-amino ester), PEG = poly(ethylene glycol), PCL = poly(ε-caprolactone)].
- Preparation of triblock copolymer of PCL-PEG-PCL.
- Preparation of acrylated PCL-PEG-PCL.
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
179272-1L | |
179272-500ML | |
179272-2.5L | |
179272-4X1L | |
179272-500G | |
179272-PZ | 4061823900263 |