311200
4-Methyl-3-penten-1-ol
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C=CHCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. ebollizione
157 °C (lit.)
Densità
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CCO
InChI
1S/C6H12O/c1-6(2)4-3-5-7/h4,7H,3,5H2,1-2H3
FKKLUOCEIANSFL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
4-Methyl-3-penten-1-ol was used in the synthesis of tetrahydrofuro[3,2-c]benzothiopyran with a trans:cis ratio of 78:22.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
A facile and efficient one-pot synthesis of thiochromans from bis (2-formylphenyl) disulfide and alkenols via iodine-promoted generation and subsequent intramolecular cycloaddition of< i> ortho</i>-thiobenzoquinone methides.
Tetrahedron Letters, 44(34), 6513-6517 (2003)