162353
3-Methyl-2-buten-1-ol
99%
Sinonimo/i:
3,3-Dimethylallyl alcohol, Prenol
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1.4 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Limite di esplosione
16.3 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.443 (lit.)
P. ebollizione
140 °C (lit.)
Densità
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CO
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h3,6H,4H2,1-2H3
ASUAYTHWZCLXAN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
124.7 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)