303259
1-Chloro-3-methyl-2-butene
95%
Sinonimo/i:
γ,γ-Dimethylallyl chloride, 1,1-Dimethyl-3-chloro-1-propene, 1-Chloro-3-methyl-2-butene, 2-Methyl-4-chloro-2-butene, 3,3-Dimethylallyl chloride, 3-Methyl-2-butenyl chloride, 3-Methylcrotyl chloride, 4-Chloro-2-methyl-2-butene
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4488 (lit.)
P. eboll.
58-59 °C/120 mmHg (lit.)
Densità
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CCl
InChI
1S/C5H9Cl/c1-5(2)3-4-6/h3H,4H2,1-2H3
JKXQKGNGJVZKFA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?