Documenti fondamentali
178004
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2-methylpropane
98%
Sinonimo/i:
Isobutyl chloride
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.57
Beilstein:
635650
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Saggio:
98%
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.398 (lit.)
P. ebollizione
68-69 °C (lit.)
Punto di fusione
−131 °C (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
Densità
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)CCl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
QTBFPMKWQKYFLR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The gas-solid virial co-effiicent of 1-chloro-2-methylpropane was determined. The infrared and Raman spectra of 1-chloro-2-methylpropane was studied.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-19.39 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Crowder GA, et al.
Journal of Molecular Structure, 64, 193-199 (1980)
Rybolt et al.
Journal of colloid and interface science, 220(1), 148-156 (1999-11-07)
Second gas-solid virial coefficients were determined at 403.5 +/- 0.5 K for 6 adsorbates, including butane, chloroform, trichlorofluoromethane (Freon 11), bromochloromethane, 1-chloro-2-methylpropane, and dibromodifluoromethane. For another 11 adsorbates, including dichlorodifluoromethane (Freon 12), chlorodifluoromethane (Freon 22), methyl chloride, methylene chloride, propane