139122
Isobutyryl chloride
98%
Sinonimo/i:
2-Methylpropanoic acid chloride, 2-Methylpropionyl chloride, 2-Propylcarbonyl chloride, Chloro isopropyl ketone, Isobutyroyl chloride, Isopropanecarbonyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.07 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
P. ebollizione
91-93 °C (lit.)
Punto di fusione
−90 °C (lit.)
Densità
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
Stringa SMILE
CC(C)C(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClO/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3
DGMOBVGABMBZSB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?