C116807
Cyclopropanecarbonyl chloride
98%
Sinonimo/i:
Cyclopropanecarboxylic acid chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. eboll.
119 °C (lit.)
Densità
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(=O)C1CC1
InChI
1S/C4H5ClO/c5-4(6)3-1-2-3/h3H,1-2H2
ZOOSILUVXHVRJE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter