W420201
Prenyl acetate
≥98%, stabilized, FG
Sinonimo/i:
3,3-dimethyl allyl acetate, 3-methyl-2-buten-1-ol acetate, 3-methyl-2-buten-1-yl acetate, 3-methyl-2-butenyl acetate, Isopent-2-enyl acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥98%
contiene
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.43 (lit.)
P. ebollizione
151-152 °C/752 mmHg (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble
alcohol: soluble
Densità
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
apple; green; fruity
Stringa SMILE
CC(=O)OC\C=C(\C)C
InChI
1S/C7H12O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h4H,5H2,1-3H3
XXIKYCPRDXIMQM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W420201-1KG | |
W420201-10KG | |
W420201-10KG-K | |
W420201-1KG-K | 4061837521058 |
W420201-5KG | |
W420201-5KG-K | |
W420201-SAMPLE | |
W420201-SAMPLE-K | 4061837521065 |