W341002
Methyl jasmonate
≥98%, stabilized, FG
Sinonimo/i:
3-Oxo-2-(2-pentenyl)cyclopentaneacetic acid, methyl ester, Methyl 3-oxo-2-(2-pentenyl)cyclopentaneacetate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Saggio
≥98%
contiene
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
P. ebollizione
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
fresh; green; jasmine; floral; fruity; sweet
Stringa SMILE
CC\C=C\CC1C(CCC1=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C13H20O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h4-5,10-11H,3,6-9H2,1-2H3/b5-4+
GEWDNTWNSAZUDX-SNAWJCMRSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W341002-1KG | |
W341002-1KG-K | 4061837536106 |
W341002-25G | |
W341002-SAMPLE | |
W341002-100G | |
W341002-100G-K | 4061837551772 |
W341002-25G-K | 4061837551796 |
W341002-SAMPLE-K | 4061837536113 |