Documenti fondamentali
L3022
Sigma-Aldrich
Brodo LB (Lennox)
Highly-referenced microbial growth powder medium, low salt, suitable for salt-sensitive E.coli culture.
Sinonimo/i:
Brodo Lennox, Brodo di Luria Bertani
About This Item
Codice UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.85
Grado
Molecular Biology
for molecular biology
Sterilità
non-sterile
Stato
powder
Composizione
NaCl, 5 g/L
Tryptone, 10 g/L
Yeast Extract, 5 g/L
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2(2% solution)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
room temp
Compatibilità
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Descrizione generale
Il LB Lennox è un terreno per la crescita microbica con un′ampia bibliografia usato per la coltivazione di E. coli. Questo terreno microbico ricco di nutrienti contiene peptidi, aminoacidi e carboidrati in una formulazione a basso tenore di sali.
Applicazioni
Adatto alla coltivazione non selettiva di ceppi di E. coli per la clonazione, la produzione di DNA plasmidico e la produzione di proteine ricombinanti. Adatto anche alla coltivazione selettiva con l′aggiunta degli antibiotici appropriati, inclusi quelli che necessitano di condizioni a basso tenore di sali, come la zeocina®.
Il brodo Luria è usato per il mantenimento e la propagazione di Escherichia coli. E. coli cresce più rapidamente nel brodo Luria grazie ai fattori di crescita essenziali forniti dal triptone e dal lievito che altrimenti E. coli dovrebbe sintetizzare. Il brodo Luria contiene anche elettroliti essenziali per il trasporto e l′equilibrio osmotico, grazie al componente NaCl.
È stato usato per la risospensione di frazioni cellulari di T. pyriformis in uno studio sul frazionamento di estratti cellulari di Trimastix.
Caratteristiche e vantaggi
La polvere di LB Lennox offre:
  • Comode confezioni di piccole dimensioni che non è necessario pesare
  • Facilità dell′aumento graduale con l′uso di confezioni più grandi
  • Una economica alternativa al liquido
  • Formulazione standard
Nota sulla preparazione
1. Sospendere 20 g in 1 L di acqua distillata.
2. Autoclavare per 15 minuti a 121 °C.
Per preparare il brodo Lennox L: aggiungere 1 g di glucosio e procedere come sopra.
Per preparare il terreno di Enquist e Sternberg: aggiungere con procedure asettiche 10 mL di solfato di magnesio 1 M sterilizzato in autoclave.
Note legali
Zeocin is a registered trademark of Cayla Sarl
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
LB Broth GranuCult® plus, granular, pack of 500 g or 5 kg, for Escherichia coli
Millipore
1.10285
LB Broth
LB agar, Miller Microbiologically tested
Supelco
L3027
LB agar, Miller
LB Broth NutriSelect® Plus, High salt, powder, pack of 500 g or 2.5 kg, non-sterile, nonselective for Escherichia coli
Millipore
51208
LB Broth
Terrific Broth Liquid microbial growth medium
Sigma-Aldrich
T5574
Terrific Broth
LB Broth NutriSelect® Plus, from non-animal source(Vegitone), powder, pkg of 500 g, non-sterile, nonselective for Escherichia coli
Millipore
28713
LB Broth
Margot Doberva et al.
Frontiers in microbiology, 8, 1152-1152 (2017-07-12)
Quorum sensing (QS) is a density-dependent mechanism allowing bacteria to synchronize their physiological activities, mediated by a wide range of signaling molecules including
J Benavente et al.
International journal of biological macromolecules, 103, 758-763 (2017-05-27)
The preparation of silver nanoparticles (AgNPs) and their incorporation into the structure of a regenerated cellulose membrane by dip coating is presented. Morphological characterization of the AgNPs (average diameter of 20±2nm) was carried out by SEM/TEM, while elastic, electrical and
Cheyann Lee Wetteland et al.
Acta biomaterialia, 35, 341-356 (2016-03-01)
This article reports the quantitative relationship between the concentration of magnesium oxide (MgO) nanoparticles and its distinct biological activities towards mammalian cells and infectious bacteria for the first time. The effects of MgO nanoparticles on the viability of bone marrow
Francisco Dávila et al.
The Journal of experimental biology, 221(Pt 6) (2018-02-16)
Bacteria can damage sperm and thus reduce the reproductive success of both males and females; selection should therefore favour the evolution of antimicrobial protection. Eusocial hymenopterans might be particularly affected by such bacterial infections because of their mating ecology. In
Zuzana Zubáčová et al.
PloS one, 8(3), e55417-e55417 (2013-03-22)
All eukaryotic organisms contain mitochondria or organelles that evolved from the same endosymbiotic event like classical mitochondria. Organisms inhabiting low oxygen environments often contain mitochondrial derivates known as hydrogenosomes, mitosomes or neutrally as mitochondrion-like organelles. The detailed investigation has shown
Protocolli
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.