281972
3-Chloro-2-methyl-1-propene
contains ~250 ppm Pentaerythritol tetrakis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate) as stabilizer, 98%
Sinonimo/i:
β-Methallyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.12 (vs air)
Tensione di vapore
102 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
899 °F
contiene
~250 ppm Pentaerythritol tetrakis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate) as stabilizer
Limite di esplosione
9.3 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.427 (lit.)
P. ebollizione
71-72 °C (lit.)
Punto di fusione
−80 °C (lit.)
Densità
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)CCl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?