Documenti fondamentali
8.41089
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-buten-2-ol
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Methyl-3-buten-2-ol, Dimethyl vinyl carbinol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
204-068-4
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
137 hPa ( 50 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
380 °C
Potenza
1800 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.5-9.4 % (v/v)
pH
9-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
98-99 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-28 °C
Temp. transizione
flash point 11 °C
Densità
0.824 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(C)(C)C=C
InChI
1S/C5H10O/c1-4-5(2,3)6/h4,6H,1H2,2-3H3
HNVRRHSXBLFLIG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.822 - 0.826
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup