Documenti fondamentali
250023
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane
99%
Sinonimo/i:
(S)-(+)-2-Methylbutyl bromide
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(CH3)CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.04
Beilstein:
1718815
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Attività ottica
[α]21/D +4.5°, c = 5 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. ebollizione
121-122 °C (lit.)
Densità
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
bromo
Stringa SMILE
CC[C@H](C)CBr
InChI
1S/C5H11Br/c1-3-5(2)4-6/h5H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
XKVLZBNEPALHIO-YFKPBYRVSA-N
Applicazioni
For the synthesis of chiral nematic liquid crystals and optically active Grignard reagents.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Zh. Org. Khim., 28, 1173-1173 (1992)
Journal of Materials Chemistry, 2, 119-119 (1992)
Journal of Materials Chemistry, 3, 609-609 (1993)
Nathan T Derstine et al.
Journal of insect science (Online), 12, 93-93 (2013-02-21)
Two detection methods for the little fire ant, Wasmannia auropunctata (Roger) (Hymenoptera: Formicidae), both employing the pheromone attractant 2,5-dimethyl-3-(2-methylbutyl)pyrazine (2-MeBu-diMePy), were compared with peanut butter based detection, in order to evaluate differences in species specificity and detection reliability. Trapping was