8.01602
1-Bromobutane
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Bromobutane, Butyl bromide
About This Item
Tensione di vapore
52 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
265 °C
Potenza
2761 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
2.6-6.6 % (v/v)
Punto di fusione
-112 °C
Temp. transizione
flash point 18.3 °C
Solubilità
0.6 g/L
Densità
1.27 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
BrCCCC
InChI
1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.271 - 1.276
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup