111287
3-Penten-2-ol, predominantly trans
96%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. eboll.
119-121 °C (lit.)
Densità
0.843 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C=C\C(C)O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-6H,1-2H3/b4-3+
GJYMQFMQRRNLCY-ONEGZZNKSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C - closed cup