Documenti fondamentali
558028
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-4-Penten-2-ol
95%
Sinonimo/i:
(2S)-4-Penten-2-ol, (2S)-Pent-4-en-2-ol, (S)-(+)-Pent-4-en-2-ol, (S)-(-)-Pent-4-en-2-ol, (S)-4-Penten-2-ol
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCH2CH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Attività ottica
[α]20/D +5.0°, c = 1% in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.4240 (lit.)
P. ebollizione
115-116 °C (lit.)
Densità
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
allyl
hydroxyl
Stringa SMILE
C[C@H](O)CC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3,5-6H,1,4H2,2H3/t5-/m0/s1
ZHZCYWWNFQUZOR-YFKPBYRVSA-N
Applicazioni
(S)-(+)-4-Penten-2-ol can be used:
  • As an intermediate in one of the key synthetic steps for the preparation of undecenolide (−)-cladospolide C.
  • To prepare a carboxamide derivative as a key intermediate for the preparation of (−)-iso-cladospolide B1.
  • To prepare S-enantiomers of hydroxyeicosa tetraenoic acid named 19-HETE.
  • To prepare an acryloyl ester derivative by reacting with acryloyl chloride, which is a key intermediate for the synthesis of parasorbic acid.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
78.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25.56 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A practical, stereospecific route to 18-, 19-, and 20-hydroxyeicosa-5 (Z), 8 (Z), 11 (Z), 14 (Z)-tetraenoic acids (18-, 19-, and 20-HETEs)
Gopal VR, et al.
Tetrahedron Letters, 45(12), 2563-2565 (2004)
Enantioselective total synthesis of iso-cladospolide B, cladospolide C and cladospolide B from tartaric acid
Prasad KR and Gandi VR
Tetrahedron Asymmetry, 22(5), 499-505 (2011)