Key Documents
558060
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-5-Hexen-2-ol
97%
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCH2CH2CH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −15.0°, c = 1% in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.4320 (lit.)
P. eboll.
130-131 °C (lit.)
Densità
0.828 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
allyl
hydroxyl
Stringa SMILE
C[C@@H](O)CCC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3,6-7H,1,4-5H2,2H3/t6-/m1/s1
LNPNXWKVAFKIBX-ZCFIWIBFSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
110.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43.33 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)