Key Documents
H13001
Sigma-Aldrich
5-Hexen-2-one
99%
Sinonimo/i:
Allylacetone
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH2CH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.14
Beilstein:
1699137
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. eboll.
128-129 °C (lit.)
Densità
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)CCC=C
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-5-6(2)7/h3H,1,4-5H2,2H3
RNDVGJZUHCKENF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5