Documenti fondamentali
275905
Sigma-Aldrich
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate
98%
Sinonimo/i:
Tetraammineplatinum chloride hydrate, Tetraammineplatinum dichloride hydrate
About This Item
Formula condensata:
Pt(NH3)4Cl2·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.11 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Composizione
Degree of hydration, ≤1
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
N.N.N.N.O.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.4H3N.H2O.Pt/h2*1H;4*1H3;1H2;/q;;;;;;;+2/p-2
GWBDNMCYHWRSOH-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate can be used as a source of platinum:
  • To deposit layer of Pt electrode on Nafion membranes.
  • To be used as a coupling catalyst in the electron beam technology for the decomposition of volatile organic compounds.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Fabrication and characterization of an ionic polymer-metal composite bending sensor.
Song DS, et al.
Macromolecular Research, 25(12), 1205-1211 (2017)
Novel hybrid technology for VOC control using an electron beam and catalyst.
Jeon EC, et al.
Research on Chemical Intermediates, 34(8-9), 863-870 (2008)
Electro-mechanical actuator with muscle memory.
Khaldi A, et al.
Journal of Material Chemistry A, 2(38), 8029-8034 (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
275905-1G4061826177686
275905-250MG
275905-5G4061826177693