149187
Phenyl salicylate
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Salol
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
liquid crystal
P. ebollizione
172-173 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
41-43 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?