PHR1152
Phenyl salicylate melting point standard
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Phenyl salicylate, Salol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1534209
Famiglia di API
phenyl salicylate
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
172-173 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
~Approximately 42 °C
41-43 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Phenyl salicylate is a phenyl ester of salicylic acid and is used as a medicine under the name ′salol′ as an internal antiseptic. It finds its application in paints, waxes, and varnishes as it is found to absorb UV radiation in the range of 290-325 nm. It also shows its presence in cosmetics and sunscreens as a UV filter.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)