50296
Melting point standard 47-49°C
analytical standard
Sinonimo/i:
Benzophenone, Diphenyl ketone, Diphenylmethanone, NSC 8077
About This Item
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 108 °C)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
P. ebollizione
305 °C (lit.)
Punto di fusione
47-49 °C (±0.3°C)
47-51 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Traceable to primary standards from LGC, London
- Grade: Analytical Standard
- Melting point standardized in the thermodynamic mode of analysis
- Standard deviation up to ± 0.3 °C
- Available with certificates of analysis and safety data sheet
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)